Läs mer
6-acetyl-2(3H)-bensoxazolon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11307149
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11307149 5 g 5g
11317149 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11307149 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27368.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 54903-09-2 | Molekylformel: C9H7NO3 | Molekylvikt: 177,159 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54903-09-2
Molekylformel C9H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 177.159
MDL-nummer MFCD01664312
InChI-nyckel QXBNAXVXLAHDTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-acetyl-2 3h-benzoxazolone, 2 3h-benzoxazolone, 6-acetyl, jpb 2, 6-acetyl-2-benzoxazolinone, 6-acetylbenzo d oxazol-2 3h-one, 6-acetyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, acetyl-6 benzoxazolinone french, 6-acetyl-3h-benzooxazol-2-one, 6-acetyl-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 6-acetyl-2-oxo-3-hydrobenzoxazole
PubChem CID 689054
IUPAC-namn 6-acetyl-3H-l,3-bensoxazol-2-on
LEDER CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC(=O)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Acetyl-2(3H)-benzoxazolone
Smältpunkt 232 °C till 239 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 177.16
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.