Läs mer
6-Acetyl-4,4-dimetyltiochroman, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Acetyl-4,4-dimethylthiochroman |
| CAS | 88579-23-1 |
| Molekylformel | C13H16OS |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 4,4-Dimethyl-6-acetylthiochroman, 6-Acetyl-4,4-dimethylthiochroman, 1-(3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16OS/c1-9(14)10-4-5-12-11(8-10)13(2,3)6-7-15-12/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(=O)c1ccc2SCCC(C)(C)c2c1 |
| IUPAC-namn | 1-(4,4-dimetyl-2,3-dihydrotiochromen-6-yl)etanon |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.33 |
| Formel vikt | 220.0922 |