missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-Acetyl-4,4-dimetyltiochroman, TRC

Produktkod. 30309031
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30309031 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30309031 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA173730250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6-Acetyl-4,4-dimethylthiochroman
CAS 88579-23-1
Molekylformel C13H16OS
Kvantitet 250 mg
Synonym 4,4-Dimethyl-6-acetylthiochroman, 6-Acetyl-4,4-dimethylthiochroman, 1-(3,4-dihydro-4,4-dimethyl-2H-1-benzothiopyran-6-yl)ethanone
InChI formel InChI=1S/C13H16OS/c1-9(14)10-4-5-12-11(8-10)13(2,3)6-7-15-12/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3
LEDER CC(=O)c1ccc2SCCC(C)(C)c2c1
IUPAC-namn 1-(4,4-dimetyl-2,3-dihydrotiochromen-6-yl)etanon
Molekylvikt (g/mol) 220.33
Formel vikt 220.0922
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.