Läs mer
6-Acetyl-N-caboxylate Melatonin Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Acetyl-N-caboxylate Melatonin Ethyl Ester |
| CAS | 188397-05-9 |
| Molekylformel | C18H22N2O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 6-Acetyl-3-[2-(acetylamino)ethyl]-5-methoxy-H-indole-1-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22N2O5/c1-5-25-18(23)20-10-13(6-7-19-12(3)22)15-9-17(24-4)14(11(2)21)8-16(15)20/h8-10H,5-7H2,1-4H3,(H,19,22) |
| LEDER | CCOC(=O)n1cc(CCNC(=O)C)c2cc(OC)c(cc12)C(=O)C |
| IUPAC-namn | ethyl 3-(2-acetamidoethyl)-6-acetyl-5-methoxyindole-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.38 |
| Formel vikt | 346.1529 |