Läs mer
6-Acetyl-picolinic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Acetyl-picolinic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 114578-70-0 |
| Molekylformel | C10H11NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-3-14-10(13)9-6-4-5-8(11-9)7(2)12/h4-6H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOC(=O)c1cccc(n1)C(=O)C |
| IUPAC-namn | ethyl 6-acetylpyridine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 193.19 |
| Formel vikt | 193.0739 |