Läs mer
6-Acetylbensodioxan, TRC
Produktkod. 30381253
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30381253 50 mg
30383407 10 mg
30386150 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30381253 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45490350MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2879-20-1
Molekylformel C10H10O3
Molekylvikt (g/mol) 178.18
Synonym 1,4-Benzodioxin, Ethanone Deriv., 1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethanone, 1-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)ethan-1-one, 1-(2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxin-6-yl)ethanone, 1-(Benzodioxan-6-yl)ethanone, 3,4-Ethylenedioxyacetophenone, 3',4'-Ethylenedioxyacetophenone, 6-Acetyl-1,4-benzodioxan, 6-Acetyl-1,4-benzodioxane, 6-Acetyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin
LEDER CC(=O)c1ccc2OCCOc2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Acetylbenzodioxane
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10O3/c1-7(11)8-2-3-9-10(6-8)13-5-4-12-9/h2-3,6H,4-5H2,1H3
Formel vikt 178.063