Läs mer
6-(Acetyloxi)-7-metoxyquinazolin-4(3H)-ett, Mikromol™
Produktkod. 30052372
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052372 25 mg
1 options
Produktkod. 30052372 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3563.070025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
6-(Acetyloxi)-7-metoxyquinazolin-4(3H)-ett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-6-yl ester acetic acid
CAS 179688-53-0
Analyt- eller komponentnamn 4-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-6-yl ester acetic acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H10 N2 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 4(3H)-Quinazolinone, 6-(acetyloxy)-7-methoxy-, 4(1H)-Quinazolinone, 6-(acetyloxy)-7-methoxy- (9CI), 6-(Acetyloxy)-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone, 3,4-Dihydro-4-oxo-6-acetoxy-7-methoxyquinazoline, 3,4-Dihydro-4-oxo-6-acetyloxy-7-methoxyquinazoline, 3,4-Dihydro-7-methoxy-4-oxoquinazolin-6-yl acetate, 6-Acetoxy-7-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6-Acetoxy-7-methoxyquinazol-4-one, 6-Acetoxy-7-methoxyquinazolin-4(3H)-one, 6-Acetoxy-7-methoxyquinazolin-4-one, 7-Methoxy-4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-6-yl acetate, Acetic acid 4-hydroxy-7-methoxyquinazolin-6-yl ester
InChI formel InChI=1S/C11H10N2O4/c1-6(14)17-10-3-7-8(4-9(10)16-2)12-5-13-11(7)15/h3-5H,1-2H3,(H,12,13,15)
LEDER COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OC(=O)C
IUPAC-namn (7-metoxi-4-oxo-3H-quinazolin-6-yl) acetat
Molekylvikt (g/mol) 234.21
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 234,0641 g/mol