Läs mer
6-Acrylamidohexanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Acrylamidohexanoic Acid |
| CAS | 20766-85-2 |
| Molekylformel | C9 H15 N O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 6-[(1-Oxo-2-propen-1-yl)amino]hexanoic Acid, 6-Acrylamidocaproic Acid, 6-Acryloylaminocaproic Acid, 6-Acryloylaminohexanoic Acid, N-Acryloyl-6-aminocaproic Acid, N-Acryloyl-6-aminohexanoic Acid, N-Acryloyl-ε-amino-n-caproic Acid, N-Acryloyl-ω-aminohexanoic Acid, NSC 288649, ε-(Acryloylamino)caproic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H15NO3/c1-2-8(11)10-7-5-3-4-6-9(12)13/h2H,1,3-7H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)CCCCCNC(=O)C=C |
| IUPAC-namn | 6-(prop-2-enoylamino)hexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.22 |
| Formel vikt | 185.105 |