missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Allyl-8b-carboxyergoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6aR,9R,10aR)-7-(prop-2-enyl)-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo(4,3-fg)quinoline-9-carboxylic Acid |
| CAS | 81409-74-7 |
| Molekylformel | C18 H20 N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (8β)-6-(2-Propen-1-yl)ergoline-8-carboxylic Acid, (6aR,9R,10aR)-7-(prop-2-enyl)-4,6,6a,7,8,9,10,10a-octahydroindolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylic Acid, 6-(2-Propenyl)dihydrolysergic acid, 6-Allyl-8β-carboxyergoline, FCE 21589, Cabergoline Imp. A (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20N2O2/c1-2-6-20-10-12(18(21)22)7-14-13-4-3-5-15-17(13)11(9-19-15)8-16(14)20/h2-5,9,12,14,16,19H,1,6-8,10H2,(H,21,22)/t12-,14-,16-/m1/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1 |
| IUPAC-namn | (6aR,9R,10aR)-7-prop-2-enyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.3636 |
| Formel vikt | 296.1525 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?