Läs mer
6-Allyl-8Beta-carboxyergoline Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Allyl-8beta-carboxyergoline Methyl Ester |
| CAS | 72821-79-5 |
| Molekylformel | C19H22N2O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (8beta)-6-(2-Propen-1-yl)-ergoline-8-carboxylic Acid Methyl Ester, 6-(2-Propenyl)dihydrolysergic Acid Methyl Ester, Indolo[4,3-fg]quinoline, ergoline-8-carboxylic Acid Deriv. |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O2/c1-3-7-21-11-13(19(22)23-2)8-15-14-5-4-6-16-18(14)12(10-20-16)9-17(15)21/h3-6,10,13,15,17,20H,1,7-9,11H2,2H3/t13-,15-,17-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H]1C[C@H]2[C@@H](Cc3c[nH]c4cccc2c34)N(CC=C)C1 |
| IUPAC-namn | methyl (6aR,9R,10aR)-7-prop-2-enyl-6,6a,8,9,10,10a-hexahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.39 |
| Formel vikt | 310.1681 |