Läs mer
6-Alpha-D-Glucopyranosyl Maltotriose Tridecaacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-alpha-D-Glucopyranosyl Maltotriose Tridecaacetate |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-alpha-D-Glucopyranosyl Maltotriose Tridecaacetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C50H68O34 |
| InChI formel | InChI=1S/C50H68O34/c1-18(51)65-14-31-37(39(71-23(6)56)43(47(64)79-31)75-27(10)60)83-50-46(78-30(13)63)42(74-26(9)59)38(33(81-50)16-67-20(3)53)84-49-45(77-29(12)62)41(73-25(8)58)36(70-22(5)55)34(82-49)17-68-48-44(76-28(11)61)40(72-24(7)57)35(69-21(4)54)32(80-48)15-66-19(2)52/h31-50,64H,14-17H2,1-13H3/t31-,32+,33-,34-,35+,36-,37-,38-,39+,40-,41+,42+,43-,44+,45-,46-,47?,48-,49-,50-/m1/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | OC1O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CO[C@H]4O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]4OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]3OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(acetoxymethyl)-6-(((2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetoxy-6-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4,5-diacetoxy-2-(acetoxymethyl)-6-(((2R,3R,4S,5R)-4,5-diacetoxy-2-(acetoxymethyl)-6-hydroxytetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)methoxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 1213.05 |
| Visa mer |