missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

6-alpha-Fluoroprednisolone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30322703
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30322703 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30322703 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13797900AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 6alpha-Fluprednisolone
CAS 53-34-9
Analyt- eller komponentnamn 6alpha-Fluprednisolone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H27 F O5
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6-fluoro-11,17,21-trihydroxy-, (6α,11β)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-fluoro-11β,17,21-trihydroxy- (8CI), (6α,11β)-6-Fluoro-11,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-Fluoro-11β,17,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-Fluoro-11β,17α,21-trihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 6α-Fluoroprednisolone, Alphadrol, Etadrol, F. I. 6150, Fluprednisolone, Fuprednisolone, NSC 47439, U 7800, Vladicort
InChI formel InChI=1S/C21H27FO5/c1-19-5-3-11(24)7-14(19)15(22)8-12-13-4-6-21(27,17(26)10-23)20(13,2)9-16(25)18(12)19/h3,5,7,12-13,15-16,18,23,25,27H,4,6,8-10H2,1-2H3/t12-,13-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
LEDER C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)CO
IUPAC-namn (6S,8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-6-fluoro-11,17-dihydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 378.43
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 378.1843 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.