Läs mer
6-alfa-metylprednisolon kristallin MP Biomedicals
Produktkod. 11432412 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432412 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11432412 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215167191
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Alpha-Methylprednisolone
CAS 83-43-2
Molekylformel C22H30O5
MDL-nummer MFCD00010591
Kvantitet 1 g
Synonym methylprednisolone, medrol, medrone, urbason, methylprednisolon, 6alpha-methylprednisolone, metilbetasone, medrate, metilprednisolone, dopomedrol
InChI-nyckel VHRSUDSXCMQTMA-PJHHCJLFSA-N
LEDER C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@@H]2[C@@]2(C)C=CC(=O)C=C12
IUPAC-namn (1R,3aS,3bS,5S,9aR,9bS,10S,11aS)-1,10-dihydroxi-1-(2-hydroxiacetyl)-5,9a,11a-trim tyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyklopenta[a]fenantren-7-on
Molekylvikt (g/mol) 374.48
PubChem CID 6741
ChEBI CHEBI:6888
Formel vikt 374.5
Fysisk form Kristallin