missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Amidino-2-naphthol Methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amidino-2-naphthol Methanesulfonate |
| CAS | 82957-06-0 |
| Molekylformel | C11H10N2O . CH4SO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 6-Amidino-2-Naphthol Methanesulfonic Acid |
| LEDER | CS(=O)(=O)O.NC(=N)c1ccc2cc(O)ccc2c1 |
| Formel vikt | 282.0674 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?