Läs mer
6-amino-1,3-bensoxazol-2(3h)-on, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10682495
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10682495 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10317494 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10682495 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC75714CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 22876-17-1
Molekylformel C7H6N2O2
Molekylvikt (g/mol) 150.137
MDL-nummer MFCD00463899
InChI-nyckel STLPJYGZOIEDAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminobenzo d oxazol-2 3h-one, 6-amino-1,3-benzoxazol-2 3h-one, 2 3h-benzoxazolone, 6-amino, 6-amino-2-3h benzoxazolone, 6-amino-3h-benzooxazol-2-one, 6-amino-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one, 6-amino-2-benzoxazolone, 6-amino-2-benzoxazolinone, 6-amino-3-hydrobenzoxazol-2-one, 6-amino-2-hydroxybenzoxazole
PubChem CID 826989
IUPAC-namn 6-amino-3H-l,3-bensoxazol-2-on
LEDER C1=CC2=C(C=C1N)OC(=O)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-1, 3-benzoxazol-2(3H)-one
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 150.14
Procent renhet 95%