Läs mer
6-Amino-1,3-dibutyl-5-nitroso-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-1,3-dibutyl-5-nitroso-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione |
| CAS | 132716-86-0 |
| Molekylformel | C12H20N4O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | NSC 677538 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N4O3/c1-3-5-7-15-10(13)9(14-19)11(17)16(12(15)18)8-6-4-2/h3-8,13H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCN1C(=C(N=O)C(=O)N(CCCC)C1=O)N |
| IUPAC-namn | 6-amino-1,3-dibutyl-5-nitrosopyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 268.31 |
| Formel vikt | 268.1535 |