Läs mer
6-amino-1,3-dihydroisobensofuran-1-on, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10590742
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10590742 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10222742 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10590742 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM08380DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 57319-65-0
Molekylformel C8H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 149.149
InChI-nyckel ZIJZDNKZJZUROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminophthalide, 6-aminoisobenzofuran-1 3h-one, 6-amino-1,3-dihydroisobenzofuran-1-one, 6-amino-2-benzofuran-1 3h-one, 6-amino-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 6-amino, 6-amino-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 6-amino-1 3h-isobenzofuranone, 6-amino-3-hydroisobenzofuran-1-one, 6-aminophthalid
PubChem CID 93631
IUPAC-namn 6-amino-3H-2-bensofuran-1-on
LEDER C1C2=C(C=C(C=C2)N)C(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-1, 3-dihydroisobenzofuran-1-one
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 149.15
Procent renhet 95%