Läs mer
6-Amino-1,3-dimetyluracil, Mikromol™
Produktkod. 17931496
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17931496 25 mg
1 options
Produktkod. 17931496 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3980.010025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
6-amino-1,3-dimetyluracil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-1,3-dimethyluracil
CAS 6642-31-5
Analyt- eller komponentnamn 6-Amino-1,3-dimethyluracil
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H9 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-1,3-dimethyl-, Uracil, 6-amino-1,3-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Amino-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1,3-Dimethyl-4-aminouracil, 1,3-Dimethyl-6-aminouracil, 4-Amino-1,3-dimethyl-2,6-pyrimidinedione, 4-Amino-1,3-dimethyluracil, 6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-pyrimidinedione, 6-Amino-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Amino-1,3-dimethyluracil, NSC 15492
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2/c1-8-4(7)3-5(10)9(2)6(8)11/h3H,7H2,1-2H3
LEDER CN1C(=CC(=O)N(C)C1=O)N
IUPAC-namn 6-amino-1,3-dimetylpyrimidin-2,4-Díon
Molekylvikt (g/mol) 155.15
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 155,0695 g/mol