Läs mer
6-amino-1,3-dimetyluracil, TRC
Produktkod. 30316674
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30316674 1 g
1 options
Produktkod. 30316674 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6077501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-1,3-dimethyluracil
CAS 6642-31-5
Molekylformel C6 H9 N3 O2
Kvantitet 1 g
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-1,3-dimethyl-, Uracil, 6-amino-1,3-dimethyl- (6CI,7CI,8CI), 6-Amino-1,3-dimethyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 1,3-Dimethyl-4-aminouracil, 1,3-Dimethyl-6-aminouracil, 4-Amino-1,3-dimethyl-2,6-pyrimidinedione, 4-Amino-1,3-dimethyluracil, 6-Amino-1,3-dimethyl-2,4-pyrimidinedione, 6-Amino-1,3-dimethylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Amino-1,3-dimethyluracil, NSC 15492
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2/c1-8-4(7)3-5(10)9(2)6(8)11/h3H,7H2,1-2H3
LEDER CN1C(=CC(=O)N(C)C1=O)N
IUPAC-namn 6-amino-1,3-dimetylpyrimidin-2,4-Díon
Molekylvikt (g/mol) 155.15
Formel vikt 155.0695