missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Amino-1,3-dipropyl-5-nitrosouracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-1,3-dipropyl-5-nitrosouracil |
| CAS | 81250-33-1 |
| Molekylformel | C10 H16 N4 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16N4O3/c1-3-5-13-8(11)7(12-17)9(15)14(6-4-2)10(13)16/h3-6,11H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCN1C(=C(N=O)C(=O)N(CCC)C1=O)N |
| IUPAC-namn | 6-amino-5-nitroso-1,3-dipropylpyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 240.26 |
| Formel vikt | 240.1222 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?