missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Amino-1-benzyl-5-bromouracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-1-benzyl-5-bromouracil |
| CAS | 72816-87-6 |
| Molekylformel | C11 H10 Br N3 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10BrN3O2/c12-8-9(13)15(11(17)14-10(8)16)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,13H2,(H,14,16,17) |
| LEDER | NC1=C(Br)C(=O)NC(=O)N1Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 6-amino-1-benzyl-5-bromopyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.12 |
| Formel vikt | 294.9956 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?