missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Amino-1-benzyl-5-methylaminouracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-1-benzyl-5-methylaminouracil |
| CAS | 72816-88-7 |
| Molekylformel | C12 H14 N4 O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N4O2/c1-14-9-10(13)16(12(18)15-11(9)17)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,14H,7,13H2,1H3,(H,15,17,18) |
| LEDER | CNC1=C(N)N(Cc2ccccc2)C(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 6-amino-1-benzyl-5-(methylamino)pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 246.27 |
| Formel vikt | 246.1117 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?