missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Amino-1-benzyluracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-1-benzyluracil |
| CAS | 41862-11-7 |
| Molekylformel | C11 H11 N3 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11N3O2/c12-9-6-10(15)13-11(16)14(9)7-8-4-2-1-3-5-8/h1-6H,7,12H2,(H,13,15,16) |
| LEDER | NC1=CC(=O)NC(=O)N1Cc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 6-amino-1-benzylpyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.22 |
| Formel vikt | 217.0851 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?