missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Amino-1-(furan-2-ylmethyl)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-1-(furan-2-ylmethyl)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde |
| CAS | 890095-55-3 |
| Molekylformel | C10H9N3O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N3O4/c11-8-7(5-14)9(15)12-10(16)13(8)4-6-2-1-3-17-6/h1-3,5H,4,11H2,(H,12,15,16) |
| LEDER | NC1=C(C=O)C(=O)NC(=O)N1Cc2occc2 |
| IUPAC-namn | 6-amino-1-(furan-2-ylmethyl)-2,4-dioxopyrimidine-5-carbaldehyde |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.2 |
| Formel vikt | 235.0593 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?