Läs mer
6-amino-1-hexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11329015
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329015 5 g 5g
11319015 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329015 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14157.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 4048-33-3 | Molekylformel: C6H15NO | Molekylvikt: 117,192 g/mol
6-amino-1-hexanol används som farmaceutiskt mellanmaterial.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
6-amino-1-hexanol används som farmaceutiskt mellanmaterial.
Löslighet
Löslig i vatten.
Anteckningar
Hygroskopisk. Förvara bort oxiderande medel, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4048-33-3
Molekylformel C6H15NO
Molekylvikt (g/mol) 117.192
MDL-nummer MFCD00008241
InChI-nyckel SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-amino-1-hexanol, 1-hexanol, 6-amino, 6-aminohexanol, 1-amino-6-hexanol, hexanol, 6-amino, 6-hydroxyhexylamine, aminohexyl alcohol, amidohexylalkohol, amidohexylalkohol german, 6-amino-hexan-1-ol
PubChem CID 19960
IUPAC-namn 6-aminohexan-1-ol
LEDER C(CCCO)CCN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-1-hexanol
Smältpunkt 55 °C till 58 °C
Kokpunkt 136 °C till 139 °C (30 mmHg)
Flampunkt 133 °C (271 °F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1732524
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 117.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.