Läs mer
6-amino-1-hexanol, TRC
Produktkod. 30309387
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30309387 5 g
1 options
Produktkod. 30309387 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6100055G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-1-hexanol
CAS 4048-33-3
Molekylformel C6H15NO
Kvantitet 5 g
Synonym 6-Amino-1-hexanol, 1-Amino-6-hexanol, 1-Amino-6-hydroxyhexane, 6-Aminohexanol, 6-Aminohexyl alcohol, 6-Hexanolamine, 6-Hydroxy-1-hexanamine, 6-Hydroxy-1-hexylamine, 6-Hydroxyhexylamine, NSC 91538
InChI formel InChI=1S/C6H15NO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-7H2
LEDER NCCCCCCO
IUPAC-namn 6-aminohexan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 117.19
Formel vikt 117.1154