Läs mer
6-Amino-1-methyluracil, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11427136
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11427136 25 g 25g
11437136 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11427136 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25448.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
6-Amino-1-methyluracil may be used in the preparation of 1,1′-di methyl-1H-spiro[pyrimido[4,5-b]quinoline-5,5′-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine]-2,2′,4,4′,6′(1′H,3H,3′H,7′H,1′H)-pentaone, via reaction with isatin in the presence of catalytic p-toluene sulfonic acid.
Solubility
Soluble in diluted sodium hydroxide solution.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2434-53-9
Molekylformel C5H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 141.13
MDL-nummer MFCD00075366
InChI-nyckel GZLZRPNUDBIQBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-amino-1-methyluracil, 6-amino-1-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1-methyl-6-aminouracil, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-amino-1-methyl, 6-amino-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione, 6-amino-1-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-amino-1-methyl-1h-pyrimidine-2,4-dione, 6-amino-1-methyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 6-amino-1-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione, zlchem 437
PubChem CID 75520
IUPAC-namn 6-amino-1-methylpyrimidine-2,4-dione
LEDER CN1C(=O)NC(=O)C=C1N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-1-methyluracil
Smältpunkt >300°C
Beilstein 127771
Löslighetsinformation Soluble in diluted sodium hydroxide solution.
Kvantitet 25 g
Odör Odorless
Formel vikt 141.13
Procent renhet 97%