Läs mer
6-Amino-1-methyluracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-1-methyluracil |
| CAS | 2434-53-9 |
| Molekylformel | C5H7N3O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 6-Amino-1-methyl-2,4-pyrimidinedione, 1-Methyl-6-aminouracil, 6-Amino-1-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione, 6-Amino-1-methyluracil, NSC 7369 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O2/c1-8-3(6)2-4(9)7-5(8)10/h2H,6H2,1H3,(H,7,9,10) |
| LEDER | CN1C(=O)NC(=O)C=C1N |
| IUPAC-namn | 6-amino-1-methylpyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.13 |
| Formel vikt | 141.0538 |