Läs mer
6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10649209 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10649209 5 g 5g
10423068 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10649209 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 431120050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1053655-59-6
Molekylformel C12H15N3O
Molekylvikt (g/mol) 217.27
MDL-nummer MFCD10699171
InChI-nyckel BVMGAUOJVUEFSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazol-6-amine, 6-amino-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-indazol-6-ylamine, 1-oxan-2-yl indazol-6-amine, 1-oxan-2-yl-1h-indazol-6-amine, 6-amino-1-tetrahydropyranyl-1h-indazole
PubChem CID 44118233
IUPAC-namn 1-(oxan-2-yl)indazol-6-amine
LEDER C1CCOC(C1)N2C3=C(C=CC(=C3)N)C=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 92°C to 95°C
Färg Brown to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 217.27
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.