Läs mer
6-amino-1-tetralon, 97 %
Produktkod. 15464697
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15464697 10 g 10g
15454697 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15464697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32028.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 3470-53-9 | C10H11NO | 161,204 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3470-53-9
Molekylformel C10H11NO
Molekylvikt (g/mol) 161.204
MDL-nummer MFCD00099462
InChI-nyckel BEVVUJBVEXJGKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 6-amino-1-tetralone, 6-amino-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 6-amino-3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, 1 2h-naphthalenone, 6-amino-3,4-dihydro, 6-amino-1,2,3,4-tetrahydro napthalene-1-one, 6-amino-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 6-azanyl-3,4-dihydro-2∼ h-naphthalen-1-one, 6-aminotetralone, pubchem12409
PubChem CID 339537
IUPAC-namn 6-amino-3,4-dihydro-2H-naftalen-1-on
LEDER C1CC2=C(C=CC(=C2)N)C(=O)C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-1-tetralone
Smältpunkt 128 °C till 130 °C
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 161.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.