Läs mer
6-Amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one, TRC
Produktkod. 30319364
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30319364 100 mg
1 options
Produktkod. 30319364 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA608710100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one
CAS 1361569-10-9
Molekylformel C18 H13 F N8 O
Kvantitet 100 mg
Synonym 6-Amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one, 8H-Purin-8-one, 6-amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydro- (ACI), 6-Amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one (ACI)
InChI formel InChI=1S/C18H13FN8O/c19-11-6-2-1-4-9(11)8-27-17-10(5-3-7-21-17)12(26-27)15-23-14(20)13-16(24-15)25-18(28)22-13/h1-7H,8H2,(H4,20,22,23,24,25,28)
LEDER Nc1nc(nc2NC(=O)Nc12)c3nn(Cc4ccccc4F)c5ncccc35
IUPAC-namn 6-amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydropurin-8-one
Molekylvikt (g/mol) 376.347
Formel vikt 376.12
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.