Läs mer
6-Amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one, TRC
Produktkod. 30319364
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30319364 100 mg
1 options
Produktkod. 30319364 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA608710100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one
CAS 1361569-10-9
Molekylformel C18 H13 F N8 O
Kvantitet 100 mg
Synonym 6-Amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one, 8H-Purin-8-one, 6-amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydro- (ACI), 6-Amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydro-8H-purin-8-one (ACI)
InChI formel InChI=1S/C18H13FN8O/c19-11-6-2-1-4-9(11)8-27-17-10(5-3-7-21-17)12(26-27)15-23-14(20)13-16(24-15)25-18(28)22-13/h1-7H,8H2,(H4,20,22,23,24,25,28)
LEDER Nc1nc(nc2NC(=O)Nc12)c3nn(Cc4ccccc4F)c5ncccc35
IUPAC-namn 6-amino-2-[1-[(2-fluorophenyl)methyl]pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-7,9-dihydropurin-8-one
Molekylvikt (g/mol) 376.347
Formel vikt 376.12