Läs mer
6-Amino-2,2-dimethyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4h)one, TRC
Produktkod. 30320790
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320790 50 mg
30313963 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30320790 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA57737050MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-2,2-dimethyl-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4h)one
CAS 105807-84-9
Molekylformel C10H12N2O2
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O2/c1-10(2)9(13)12-7-5-6(11)3-4-8(7)14-10/h3-5H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
LEDER CC1(C)Oc2ccc(N)cc2NC1=O
IUPAC-namn 6-amino-2,2-dimethyl-4H-1,4-benzoxazin-3-one
Molekylvikt (g/mol) 192.21
Formel vikt 192.0899