Läs mer
6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-2,3-dichlorobenzonitrile |
| CAS | 147249-41-0 |
| Molekylformel | C7H4Cl2N2 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4Cl2N2/c8-5-1-2-6(11)4(3-10)7(5)9/h1-2H,11H2 |
| LEDER | Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1C#N |
| IUPAC-namn | 6-amino-2,3-dichlorobenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.03 |
| Formel vikt | 185.9752 |