missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(6-Amino-2,3-dichlorobenzyl)amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6-Amino-2,3-dichlorobenzyl)amine |
| CAS | 147249-42-1 |
| Molekylformel | C7H8Cl2N2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Aminomethyl-3,4-dichlorophenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8Cl2N2/c8-5-1-2-6(11)4(3-10)7(5)9/h1-2H,3,10-11H2 |
| LEDER | NCc1c(N)ccc(Cl)c1Cl |
| IUPAC-namn | 2-(aminomethyl)-3,4-dichloroaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.06 |
| Formel vikt | 190.0065 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?