Läs mer
6-amino-2,4-dihydroxypyrimidin, TRC
Produktkod. 30327500
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30327500 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30327500 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6049352.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-2,4-dihydroxypyrimidine
CAS 873-83-6
Molekylformel C4 H5 N3 O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-amino-, Uracil, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), 6-Amino-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, 2,4-Dihydroxy-6-aminopyrimidine, 4-Amino-2,6-dihydroxypyrimidine, 4-Aminouracil, 6-Amino-2,4-dihydroxypyrimidine, 6-Amino-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine, 6-Aminopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Aminopyrimidine-2,4-diol, 6-Aminouracil, NSC 15919, NSC 7367
InChI formel InChI=1S/C4H5N3O2/c5-2-1-3(8)7-4(9)6-2/h1H,(H4,5,6,7,8,9)
LEDER Nc1cc(O)nc(O)n1
IUPAC-namn 6-aminopyrimidin-2,4-diol
Molekylvikt (g/mol) 127.1
Formel vikt 127.0382