Läs mer
6-amino-2-klor-5-nitropyridin, TRC
Produktkod. 30316069
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30316069 2.5 g
1 options
Produktkod. 30316069 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6034952.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-2-chloro-5-nitropyridine
CAS 27048-04-0
Molekylformel C5H4ClN3O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 6-Chloro-3-nitro-2-pyridinamine, 2-Amino-6-chloro-3-nitro-pyridine, 6-Chloro-3-nitropyridin-2-ylamine
InChI formel InChI=1S/C5H4ClN3O2/c6-4-2-1-3(9(10)11)5(7)8-4/h1-2H,(H2,7,8)
LEDER Nc1nc(Cl)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 6-kloro-3-nitropyridin-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 173.56
Formel vikt 172.9992