missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Amino-2-hydroxymethyl Hexan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-2-hydroxymethyl Hexan-1-ol |
| CAS | 125162-81-4 |
| Molekylformel | C7 H17 N O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H17NO2/c8-4-2-1-3-7(5-9)6-10/h7,9-10H,1-6,8H2 |
| LEDER | NCCCCC(CO)CO |
| IUPAC-namn | 2-(4-aminobutyl)propane-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.22 |
| Formel vikt | 147.1259 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?