Läs mer
6-Amino-2-methyl-3-nitropyridine, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15497718
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15497718
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H61218.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22280-62-2
Molekylformel C6H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 153.141
MDL-nummer MFCD00053582
InChI-nyckel BGMZTBKXOFFTBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methyl-5-nitropyridine, 6-amino-3-nitro-2-picoline, 2-amino-5-nitro-6-methylpyridine, 6-amino-2-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-5-nitro-6-methyl pyridine, 2-amino-5-nitro-6-picoline, 6-amino-3-nitro-2-methylpyridine, 6-methyl-5-nitro-2-pyridinamine, 6-methyl-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 6-methyl-5-nitro-2-pyridylamine
PubChem CID 247976
IUPAC-namn 6-methyl-5-nitropyridin-2-amine
LEDER CC1=C(C=CC(=N1)N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-2-methyl-3-nitropyridine
Smältpunkt 185°C to 189°C
Färg Yellow
Kvantitet 1 g
Formel vikt 153.14
Procent renhet 95%
Fysisk form Powder