Läs mer
6-Amino-2-methylbenzothiazole, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11479480
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11479480
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50319.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2941-62-0
Molekylformel C8H8N2S
Molekylvikt (g/mol) 164.226
MDL-nummer MFCD00160076
InChI-nyckel HFUJOSYKJMNSFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylbenzo d thiazol-6-amine, 6-amino-2-methylbenzothiazole, 2-methyl-benzothiazol-6-ylamine, 6-benzothiazolamine, 2-methyl, 2-methyl-1,3-benzothiazol-6-ylamine, 6-amino-2-methyl-benzothiazole, 2-methylbenzothiazol-6-amine, 2-methylbenzothiazole-6-ylamine, pubchem20725, acmc-1cctf
PubChem CID 762831
IUPAC-namn 2-methyl-1,3-benzothiazol-6-amine
LEDER CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-2-methylbenzothiazole
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 164.22
Procent renhet 99%