Läs mer
6-Amino-2-methylnicotinonitrile, 97%, Maybridge
Produktkod. 10289002
Change view
Amber Glass Bottle; 1g
Produktkod.
10289002 Amber Glass Bottle; 1g
1 options
Produktkod. 10289002 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01041DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-2-methylnicotinonitrile
CAS 183428-90-2
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C7H7N3
MDL-nummer MFCD05865116
Kvantitet 1 g
Synonym 6-amino-2-methylnicotinonitrile, 6-amino-3-cyano-2-methylpyridine, 2-amino-5-cyano-6-methylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-amino-2-methyl, 6-amino-2-methyl-nicotinonitrile, pubchem14519, acmc-20ahz0, 6-amino-2-methyl-pyridine-3-carbonitrile, 6-amino-2-methyl nicotinonitrile, 2-methyl-3-cyano-6-amino-pyridine
InChI-nyckel OZAIJUZOQOBQDW-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=CC(=N1)N)C#N
IUPAC-namn 6-amino-2-methylpyridine-3-carbonitrile
Molekylvikt (g/mol) 133.154
PubChem CID 2794662
Formel vikt 133.15
Procent renhet 97%