Läs mer
6-Amino-2-methylquinoline, 97%
Produktkod. 11481718
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481718 1 g 1g
15463077 250 mg 250mg
11491718 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11481718 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13967.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 65079-19-8 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
6-Amino-2-metylkinolin används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde 6-Amino-2-metylkinolin används som en organisk kemisk
syntesintermediär.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65079-19-8
Molekylformel C10H10N2
Molekylvikt (g/mol) 158.204
MDL-nummer MFCD00052600
InChI-nyckel TYJFYUVDUUACKX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 103148
IUPAC-namn 2-metylkinolin-6-amin
LEDER CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-2-methylquinoline
Smältpunkt 189 °C till 191 °C
Kvantitet 1 g
Beilstein 114795
Synonym 6-amino-2-methylquinoline, 2-methyl-6-quinolinamine, 6-quinolinamine, 2-methyl, 6-aminoquinaldine, 2-methyl-6-aminoquinoline, 6-quinolinamine,2-methyl, 2-methyl-quinolin-6-ylamine, 2-methyl-6-quinolylamine, mqn, 2-methylquinoline-6-amine
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 158.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.