Läs mer
6-amino-3-brom-2-pikolin, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10065113 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
5g
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10065113 5 g Glasflaska 5g
1 options
Product Code. 10065113 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 360750050
 Begränsad artikel
I lager
Specifications
Kemiskt namn eller material 6-Amino-3-bromo-2-picoline
CAS 42753-71-9
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 82 °C till 83 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H8BrN2
MDL-nummer MFCD00068230
Kvantitet 5 g
Synonym 2-amino-5-bromo-6-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-picoline, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-bromo-6-picoline, 2-pyridinamine, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ylamine
InChI-nyckel SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-O
LEDER CC1=[NH+]C(N)=CC=C1Br
IUPAC-namn 5-brom-6-metylpyridin-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 188.05
PubChem CID 170678
Formel vikt 187.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Fluffy Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 6-Amino-3-bromo-2-picoline
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.