Läs mer
6-amino-3-klor-1H-indazol, 97 %
Produktkod. 15487988
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15487988 5 g 5g
15477988 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15487988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61445.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-10-2026
CAS: 21413-23-0 | C7H6ClN3 | 167,60 g/mol
6-Amino-3-klor-1H-indazol är ett viktigt råmaterial och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 6-Amino-3-klor-1H-indazol är en viktig råvara och intermediär som används
inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet Svårlöslig i vatten (0,62 g
/L vid 25 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21413-23-0
Molekylformel C7H6ClN3
Molekylvikt (g/mol) 167.60
MDL-nummer MFCD07781648
InChI-nyckel DRRARKIFTNKQDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-1h-indazol-6-amine, 6-amino-3-chloro-1h-indazole, 1h-indazol-6-amine,3-chloro, 6-amino-3-chloroindazole, 3-chloro-1h-indazole-6-ylamine, 3-chloro-1h-indazol-6-ylamine, 6-amino-3-chloro 1h indazole, pubchem23042, 3-chloro-indazol-6-amine
PubChem CID 14790453
IUPAC-namn 3-klor-2H-indazol-6-amin
LEDER NC1=CC2=NNC(Cl)=C2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Sparsamt löslig i vatten (0,62 g/L vid 25 °C).
Formel vikt 167.6
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.