Läs mer
6-amino-3-cyano-2-metylpyridin, 97 %
Produktkod. 11391899
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11391899 1 g 1g
11301909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11391899 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26000.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 183428-90-2 | C7H7N3 | 133,154 g/mol
6-Amino-3-cyano-2-metylpyridin är en användbar nitrilbyggsten för proteomikforskning och syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-Amino-3-cyano-2-metylpyridin är en användbar nitrilbyggsten för proteomikforskning och syntes.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 183428-90-2
Molekylformel C7H7N3
Molekylvikt (g/mol) 133.154
MDL-nummer MFCD05865116
InChI-nyckel OZAIJUZOQOBQDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-amino-2-methylnicotinonitrile, 6-amino-3-cyano-2-methylpyridine, 2-amino-5-cyano-6-methylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-amino-2-methyl, 6-amino-2-methyl-nicotinonitrile, pubchem14519, acmc-20ahz0, 6-amino-2-methyl-pyridine-3-carbonitrile, 6-amino-2-methyl nicotinonitrile, 2-methyl-3-cyano-6-amino-pyridine
PubChem CID 2794662
IUPAC-namn 6-amino-2-metylpyridin-3-karbonitril
LEDER CC1=C(C=CC(=N1)N)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-3-cyano-2-methylpyridine
Smältpunkt 164 °C till 166 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 133.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.