Läs mer
6-Amino-3-methoxy Favipiravir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-3-methoxy Favipiravir |
| Analyt- eller komponentnamn | 6-Amino-3-methoxy Favipiravir |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N4O2/c1-12-6-4(5(8)11)10-3(7)2-9-6/h2H,1H3,(H2,7,10)(H2,8,11) |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 168.0647 |