missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Amino-3-methyluracil-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-3-methyluracil-d3 |
| CAS | 1246820-43-8 |
| Molekylformel | C5H4D3N3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 6-Amino-3-methylpyrimidine-2,4-(1H,3H)-dione-d3, 3-Methyl-6-aminouracil-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,6H2,1H3,(H,7,10)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=CC1=O)N |
| IUPAC-namn | 6-amino-3-(trideuteriomethyl)-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.15 |
| Formel vikt | 144.0727 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?