missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Amino-3-methyluracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Amino-3-methyluracil |
| CAS | 21236-97-5 |
| Molekylformel | C5 H7 N3 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7N3O2/c1-8-4(9)2-3(6)7-5(8)10/h2H,6H2,1H3,(H,7,10) |
| LEDER | CN1C(=O)NC(=CC1=O)N |
| IUPAC-namn | 6-amino-3-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.13 |
| Formel vikt | 141.0538 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?