Läs mer
6-Amino-3-nitro-2-picoline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10590352 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10590352
Brand: Thermo Scientific Acros 360770010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22280-62-2
Molekylformel C6H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 153
MDL-nummer MFCD00053582
InChI-nyckel BGMZTBKXOFFTBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methyl-5-nitropyridine, 6-amino-3-nitro-2-picoline, 2-amino-5-nitro-6-methylpyridine, 6-amino-2-methyl-3-nitropyridine, 2-amino-5-nitro-6-methyl pyridine, 2-amino-5-nitro-6-picoline, 6-amino-3-nitro-2-methylpyridine, 6-methyl-5-nitro-2-pyridinamine, 6-methyl-5-nitro-pyridin-2-ylamine, 6-methyl-5-nitro-2-pyridylamine
PubChem CID 247976
IUPAC-namn 6-methyl-5-nitropyridin-2-amine
LEDER CC1=C(C=CC(=N1)N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Amino-3-nitro-2-picoline
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 185°C to 189°C
Färg Beige to Brown-Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 153
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Amino-3-nitro-2-picoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.