Läs mer
(6-amino-3-pyridinyl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6-Amino-3-pyridinyl)methanol |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 6-aminopyridin-3-yl methanol, 6-amino-3-pyridinyl methanol, 6-amino-3-pyridinemethanol, 2-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-amino-pyridin-3-yl-methanol, 2-amino-5-hydroxymethyl pyridine, 2-amino-5-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 6-amino, 3-pyridinemethanol,6-amino, 6-amino-3-hydroxymethylpyridine |
| Formel vikt | 124.14 |
| Procent renhet | 97% |