Läs mer
(6-amino-3-pyridinyl)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4510262
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10094962
Brand: Thermo Scientific Maybridge MO07396CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 113293-71-3
Molekylformel C6H8N2O
Molekylvikt (g/mol) 124.143
InChI-nyckel TXPRFSOGPYITOT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794829
IUPAC-namn (6-aminopyridin-3-yl)metanol
LEDER C1=CC(=NC=C1CO)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6-Amino-3-pyridinyl)methanol
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Synonym 6-aminopyridin-3-yl methanol, 6-amino-3-pyridinyl methanol, 6-amino-3-pyridinemethanol, 2-amino-5-hydroxymethylpyridine, 6-amino-pyridin-3-yl-methanol, 2-amino-5-hydroxymethyl pyridine, 2-amino-5-pyridinemethanol, 3-pyridinemethanol, 6-amino, 3-pyridinemethanol,6-amino, 6-amino-3-hydroxymethylpyridine
Formel vikt 124.14
Procent renhet 97%